주요 문서
8.14500
Sigma-Aldrich
Isoamyl benzoate
for synthesis
동의어(들):
Isoamyl benzoate, Benzoic acid isoamyl ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C12H16O2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.25
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352108
EC 인덱스 번호:
202-334-4
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
효능
6330 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
260 °C
전이 온도
flash point 89 °C
density
0.99 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O(CCC(C)C)C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C12H16O2/c1-10(2)8-9-14-12(13)11-6-4-3-5-7-11/h3-7,10H,8-9H2,1-2H3
InChI key
MLLAPOCBLWUFAP-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.988 - 0.990
Identity (IR): passes test
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable