Merck
8.18431
Sigma-Aldrich
2-(2-Aminoethoxy)ethanol
for synthesis
동의어(들):
2-(2-Aminoethoxy)ethanol, Ethylene glycol mono(2-aminoethyl) ether
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C4H11NO2
CAS Number:
Molecular Weight:
105.14
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
213-195-4
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
370 °C
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
2.0-15.5 % (v/v)
pH
10.2 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
218-224 °C/1013 mbar
mp
-11 °C
전이 온도
flash point 127 °C
density
1.06 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCCOCCO
InChI
1S/C4H11NO2/c5-1-3-7-4-2-6/h6H,1-5H2
InChI key
GIAFURWZWWWBQT-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.054 - 1.055
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
260.6 °F
Flash Point (°C)
127 °C