주요 문서
8.18522
Sigma-Aldrich
3-Amino-1,2-propanediol
for synthesis
동의어(들):
3-Amino-1,2-propanediol, 1-Amino-2,3-propanediol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
NH2CH2CH(OH)CH2OH
CAS Number:
Molecular Weight:
91.11
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
210-475-8
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
효능
7500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
11 (20 °C, 100 g/L in H2O)
전이 온도
flash point 138 °C
density
1.18 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
NCC(O)CO
InChI
1S/C3H9NO2/c4-1-3(6)2-5/h3,5-6H,1-2,4H2
InChI key
KQIGMPWTAHJUMN-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.185 - 1.187
Identity (IR): passes test
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup