Merck
8.18707
Sigma-Aldrich
Citric acid
anhydrous for synthesis
동의어(들):
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HOC(COOH)(CH2COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
192.12
Beilstein:
782061
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
EC 인덱스 번호:
201-069-1
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
분석
≥99% (alkalimetric)
양식
solid
효능
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
expl. lim.
8 %, 65 °F
pH
1.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
bp
200 °C/1013 hPa (decomposition)
mp
153-159 °C (lit.)
solubility
1330 g/L
density
1.665 g/cm3 at 18 °C
벌크 밀도
560 kg/m3
저장 온도
15-25°C
SMILES string
OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O7/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12)
InChI key
KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Citric acid′s role in nanotechnology: Research on the use of citric acid as a precursor in the synthesis of carbon dots, highlighting its role in the creation of fluorescent nanoparticles for advanced material applications (J Schneider et al., 2017).
분석 메모
Assay (alkalimetric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable