주요 문서
8.20788
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexanone
for synthesis
동의어(들):
4-Methylcyclohexanone, Tetrahydro-p-cresol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
4-(CH3)C6H9(=O)
CAS Number:
Molecular Weight:
112.17
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352115
EC 인덱스 번호:
209-665-3
NACRES:
NA.22
vapor pressure
20 hPa ( 65 °C)
Quality Level
분석
≥98.0% (GC)
양식
liquid
효능
800 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
169-171 °C/1013 hPa
mp
-41 °C
전이 온도
flash point 48 °C
density
0.92 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
O=C1CCC(CC1)C
InChI
1S/C7H12O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h6H,2-5H2,1H3
InChI key
VGVHNLRUAMRIEW-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.915 - 0.917
Identity (IR): passes test
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
118.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
48 °C - closed cup