Merck
8.20931
Sigma-Aldrich
1-Octanol
for synthesis
동의어(들):
1-Octanol, n-Octyl alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)7OH
CAS Number:
Molecular Weight:
130.23
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352104
EC 인덱스 번호:
203-917-6
NACRES:
NA.22
Grade:
for synthesis
synthesis grade
Bp:
195 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.031 hPa ( 20 °C)
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Grade
for synthesis
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
0.031 hPa ( 20 °C)
분석
≥99% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
270 °C
효능
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.8 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
동점도
5.6 cSt(40 °C)
bp
195 °C/1013 hPa
전이 온도
flash point 86 °C
solubility
0.43 g/L (External MSDS)
density
0.83 g/cm3 at 20 °C
저장 온도
2-30°C
SMILES string
OCCCCCCCC
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
InChI key
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
1-Octanol can be used as a reactant to synthesize:
  • Octenes via dehydration.
  • Esters via esterification with carboxylic acids.
분석 메모
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.824 - 0.826
Identity (IR): passes test
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
187.7 °F
Flash Point (°C)
86.5 °C