분석
≥98%
양식
powder
저장 온도
2-30°C
SMILES string
[O-]C(=O)C1(CCC1)C(=O)[O-].[H+].[H+]
InChI
1S/C6H8O4/c7-4(8)6(5(9)10)2-1-3-6/h1-3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
CCQPAEQGAVNNIA-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
for synthesis
분석 메모
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable