주요 문서
AB3081
Sigma-Aldrich
Anti-Na+/H+ Exchanger-1 Antibody
Chemicon®, from rabbit
동의어(들):
NHE1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, rat, bovine, mouse, pig
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... SLC9A1(6548)
특이성
Recognizes Na+/H+ Exchanger 1 (NHE1). The immunogen peptide shows no significant homology with other NHE isoforms (NHE2-5).
면역원
A 22 aa peptide within the cytoplasmic, C-terminal domain of rat NHE1, coupled to KLH.
애플리케이션
Detect Na+/H+ Exchanger-1 using this Anti-Na+/H+ Exchanger-1 Antibody validated for use in ELISA & WB.
Western blot: 1-10 μg/mL using Chemiluminescence technique.
ELISA: 1:100,000 using 50-100 ng control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
표적 설명
91 kDa
물리적 형태
Affinity Purified immunoglobulin. Liquid in PBS and 0.1% BSA .
기타 정보
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable