주요 문서
AB5716
Sigma-Aldrich
Anti-Hey 2/HRT2 Antibody
Chemicon®, from rabbit
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity purified immunoglobulin
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
human, mouse
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunohistochemistry: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
dry ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... HEY2(23493)
특이성
Recognizes Hey 2 / HRT2, a Helix-loop-helix class of transcription factor.
면역원
Synthetic peptide, amino acids 314-330 of human Hey 2 / HRT2.
애플리케이션
Anti-Hey 2/HRT2 Antibody is an antibody against Hey 2/HRT2 for use in IH.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable