ABN182
Anti-CYP27B1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
동의어(들):
25-hydroxyvitamin D-1 alpha hydroxylase, mitochondrial, 25-OHD-1 alpha-hydroxylase, 25-hydroxyvitamin D(3) 1-alpha-hydroxylase, VD3 1A hydroxylase, Calcidiol 1-monooxygenase, Cytochrome P450 subfamily XXVIIB polypeptide 1, Cytochrome P450C1 alpha, Cytoch
생물학적 소스
rabbit
Quality Level
항체 형태
affinity isolated antibody
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
polyclonal
정제법
affinity chromatography
종 반응성
mouse, rat, human
종 반응성(상동성에 의해 예측)
chimpanzee (based on 100% sequence homology)
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CYP27B1(1594)
일반 설명
면역원
애플리케이션
Neuroscience
Developmental Neuroscience
품질
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected CYP27B1 in 10 µg of serum free MCF-7 cell lysate.
표적 설명
물리적 형태
저장 및 안정성
분석 메모
Serum free MCF-7 cell lysate
면책조항
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable