주요 문서
AP2502200
Millipore
Binder Resin Glass Fiber Membrane Filter, 2.0 μm Pore Size
Millipore, filter diam. 22 mm, hydrophilic, thickness 1.2 mm
동의어(들):
Glass Fiber Filter with binder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
glass fiber membrane (with binder resin)
plain filter
white filter
설명
2.0 um pore size, hydrophilic glass fiber with binder resin, 22 mm diameter
특징
hydrophilic
제조업체/상표
Millipore
파라미터
100 °C max. temp.
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
직경
22 mm
필터 직경
22 mm
두께
1.2 mm
공극 크기
2.0 μm pore size
90 % porosity
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
  • Prefiltration for 0.9 to 8.0 ?m filters
  • Qualitative analysis
  • Clarification of aqueous solutions