Merck
HVHP14250
Millipore
PVDF Membrane Filter, 0.45 μm Pore Size
Durapore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
동의어(들):
Durapore® Membrane Filter, 0.45 µm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PVDF membrane
plain filter
white filter
Quality Level
무균
non-sterile
특징
hydrophobic
제조업체/상표
Durapore®
Millipore
파라미터
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
20 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
직경
142 mm
필터 직경
142 mm
두께
125 μm
중량 추출물
0.5%
refractive index
n/D 1.42
Matrix
Durapore®
공극 크기
0.45 μm pore size
75 % porosity
버블 포인트(bubble point)
≥0.6 bar, air with methanol at 23 °C
배송 상태
ambient
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Filter Code: HVHP
Filter Type: Screen filter
애플리케이션
  • Air clarification
  • Gas and solvent filtration
법적 정보
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany