Merck
HX0200
Supelco
Hexadecane
동의어(들):
Hexadecane, Cetane ASTM Grade
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)14CH3
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352001
EC 인덱스 번호:
208-878-9
Vapor pressure:
<0.1 hPa ( 20 °C)
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Level
분석
≥99.0% (GC)
양식
liquid
색상
APHA: ≤10
mp
18 °C
전이 온도
flash point 135 °C
배송 상태
ambient
저장 온도
room temp
SMILES string
C(CCCCCCCC)CCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
분석 메모
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
233.6 °F
Flash Point (°C)
112 °C