Merck
다음으로 건너뛰기
IPSN07852
Millipore
Immobilon®-P Blotting Sandwich
7 x 8.4 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures
동의어(들):
Blotting Membrane, Blotting Sandwich
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PVDF membrane
paper membrane
plain filter
white filter
Quality Level
특징
hydrophobic
제조업체/상표
Immobilon®
기술
dot blot: suitable
western blot: suitable
필터 길이 × 너비
7 cm × 8.4 cm
공극 크기
0.45 μm pore size
용량
160 μg/cm2 (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
호환성
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
검출 방법
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
일반 설명
Filter Code: IPSN
애플리케이션
7 x 8.4 cm, Immobilon-P membrane interleaved with blotting paper, for standard tank transfer procedures
법적 정보
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable