주요 문서
MAB5488
Sigma-Aldrich
Anti-CRABP2 Antibody
ascites fluid, Chemicon®
동의어(들):
CRABPII
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
생물학적 소스
mouse
Quality Level
항체 형태
ascites fluid
항체 생산 유형
primary antibodies
클론
monoclonal
종 반응성
mouse, human
제조업체/상표
Chemicon®
기술
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG2a
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
human ... CRABP2(1382)
특이성
Reacts with Cellular Retinoic Acid Binding Protein II (CRABPII). No cross reactivity with CRABPI.
면역원
Full length recombinant human CRABPII.
애플리케이션
Use Anti-CRABP2 Antibody (Mouse Monoclonal Antibody) validated in ELISA, WB, ICC to detect CRABP2 also known as Cellular Retinoic Acid Binding Protein II.
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?  
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable