클론
5G10, monoclonal
종 반응성
human, mouse, chicken, lizard, rat
제조업체/상표
Chemicon®
기술
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
동형
IgG
NCBI 수납 번호
UniProt 수납 번호
배송 상태
wet ice
타겟 번역 후 변형
unmodified
유전자 정보
mouse ... Prox1(19130)
애플리케이션
This Anti-Prox1 Antibody, clone 5G10 is validated for use in WB, IH for the detection of Prox1.
Western Blot: 2 μg/mL
This antibody is recommended for immunohistochemistry use.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
This antibody is recommended for immunohistochemistry use.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
표적 설명
83 kDa
물리적 형태
Format: Purified
법적 정보
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
적합한 제품을 찾을 수 없으신가요?
당사의 제품 선택기 도구.을(를) 시도해 보세요.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable