Merck
다음으로 건너뛰기
ZLXUVL2L1
Milli-Q
Bactericidal UV lamp
Reduces bacterial count of purified water in high volume water systems
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41104200
NACRES:
NB.33
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
포장
pkg of 1 unit
호환성
for use with Milli-Q® CLX
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This bactericidal UV lamp is designed to reduce the bacteria count in pure water before being dispensed for use. Before delivery, pure water is sanitized by this UV lamp and filtered at the point-of-dispense of the water system. The UV lamp emits at 254 nm, for bacteria-sensitive applications. 
애플리케이션
Replacement UV lamp for use with high volume systems.
법적 정보
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
면책조항
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Storage Class Code