00307
ADA
BioUltra, ≥99.0% (T)
동의어(들):
N-(2-Acetamido)iminodiacetic acid, N-(Carbamoylmethyl)iminodiacetic acid
About This Item
추천 제품
제품 라인
BioUltra
Quality Level
분석
≥99.0% (T)
양식
powder or crystals
불순물
insoluble matter, passes filter test
무기 잔류물
≤0.1%
손실
≤0.5% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
1.5-3.0 (25 °C, 0.01 M in H2O)
유용한 pH 범위
6.0-7.2
pKa(25 °C)
6.6
mp
219 °C (dec.) (lit.)
solubility
H2O: 0.05 M, clear, colorless
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤1000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
양이온 미량물
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.05 M in H2O
UV 흡수
λ: 260 nm Amax: 0.20
λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
NC(=O)CN(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C6H10N2O5/c7-4(9)1-8(2-5(10)11)3-6(12)13/h1-3H2,(H2,7,9)(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
QZTKDVCDBIDYMD-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable