주요 문서
00630590
Bisabolol oxide A
primary reference standard
동의어(들):
(3S,6S)-Tetrahydro-2,2,6-trimethyl-6-[(1S)-4-methyl-3-cyclohexen-1-yl]-2H-pyran-3-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H26O2
CAS Number:
Molecular Weight:
238.37
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
primary reference standard
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
제조업체/상표
HWI
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@]1(CCC(C)=CC1)[C@]2(C)CC[C@H](O)C(C)(C)O2
InChI
1S/C15H26O2/c1-11-5-7-12(8-6-11)15(4)10-9-13(16)14(2,3)17-15/h5,12-13,16H,6-10H2,1-4H3/t12-,13+,15+/m1/s1
InChI key
WJHRAVIQWFQMKF-IPYPFGDCSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
애플리케이션
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products
픽토그램
Environment
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)