주요 문서
00634
Sigma-Aldrich
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate
puriss., ≥99.0% (AT)
동의어(들):
Ammonium chlorocuprate(II), Ammonium copper chloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
(NH4)2CuCl4 · 2H2O
CAS Number:
Molecular Weight:
277.47
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
puriss.
Quality Level
분석
≥99.0% (AT)
반응 적합성
core: copper
reagent type: catalyst
불순물
≤0.005% SO4
≤0.05% free acid (as HCl)
양이온 미량물
Fe: ≤20 mg/kg
SMILES string
[NH4+].[NH4+].O.O.Cl[Cu--](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/4ClH.Cu.2H3N.2H2O/h4*1H;;2*1H3;2*1H2/q;;;;+2;;;;/p-2
InChI key
LLMDTWKBBWCWNN-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Ammonium tetrachlorocuprate(II) dihydrate has been used in the preparation of starch cuprate via microwave-assisted cupration of potato starch.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)