주요 문서
04943
Sigma-Aldrich
4-Ethyltoluene
≥95.0% (GC)
동의어(들):
1-Ethyl-4-methylbenzene, p-Ethylmethylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C2H5C6H4CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
120.19
Beilstein:
1903007
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
autoignition temp.
887 °F
refractive index
n20/D 1.495 (lit.)
n20/D 1.496
bp
162 °C (lit.)
density
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCc1ccc(C)cc1
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-6-4-8(2)5-7-9/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI key
JRLPEMVDPFPYPJ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
109.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
43 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)