주요 문서
06023
Sigma-Aldrich
Allylmalonic acid
≥98.0% (T)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH2=CHCH2CH(COOH)2
CAS Number:
Molecular Weight:
144.13
Beilstein:
1766382
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
분석
≥98.0% (T)
양식
powder
mp
102-105 °C
작용기
allyl
carboxylic acid
SMILES string
OC(=O)C(CC=C)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c1-2-3-4(5(7)8)6(9)10/h2,4H,1,3H2,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
ZDZVKPXKLLLOOA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)