주요 문서
06411
Supelco
Amberlite IRA-67 Ion Exchange Resin
free base, 25-35 mesh
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
NACRES:
SB.52
Product Name
Amberlite IRA-67 free base, free base
Quality Level
양식
beads
수분
~60%
기술
LPLC: suitable
손실
~55% loss on drying, 110 °C
Matrix
Acrylic (gel)
기질 활성군
tertiary amine
입자 크기
500-750 μm
용량
1.6 meq/mL by wetted bed volume
분리 기술
anion exchange
InChI
1S/C12H18O3.C10H10.C8H16N2O/c1-3-5-7-13-9-11-15-12-10-14-8-6-4-2;1-3-9-7-5-6-8-10(9)4-2;1-4-8(11)9-6-5-7-10(2)3/h3-4,9-12H,1-2,5-8H2;3-8H,1-2H2;4H,1,5-7H2,2-3H3,(H,9,11)/b11-9+,12-10+;;
InChI key
ZGXNLYRRYYOMNG-JDDKLYJPSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Weakly basic anion exchange resin with an unusually high capacity for large organics. Common applications include: deacidification, deionization of process liquors, isolation of acidic natural products, purification of novabiacin and cephalosporins, separation of neutral and acidic amino acids below pH 10, removal of heparinic acid at low pH, concentration of citric acid, and demineralization of cheese whey.
기타 정보
Previously known as IRA-68.
법적 정보
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1