주요 문서
07503
Supelco
2-Bromo-6-methoxynaphthalene
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
Naproxen Impurity N
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
BrC10H6OCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
237.09
Beilstein:
2043874
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Quality Level
API family
naproxen
분석
≥98.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
mp
106-109 °C (lit.)
응용 분야
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
COc1ccc2cc(Br)ccc2c1
InChI
1S/C11H9BrO/c1-13-11-5-3-8-6-10(12)4-2-9(8)7-11/h2-7H,1H3
InChI key
AYFJBMBVXWNYLT-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)