Merck
0859-BM
Sigma-Aldrich
(3`-suLN)3`LN-C3-biot
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352201
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
결합
biotin conjugate
제품 라인
BM-Series
분석
95% (H-NMR)
양식
lyophilized powder
분자량
1247.3 Da
제조업체/상표
GlycoNZ
라벨링 범위
20 mol% Biotin ligand density
기술
glycol-bead construction: suitable
glycol-surface construction: suitable
microarray: suitable
probe type
tetrasaccharide
probe presentation
monomeric
저장 온도
−20°C
일반 설명
BM-Series: Biotinylated Monomeric Probes
These glycoconjugate probes have an elongated spacer giving them the possibility to bind avidin or streptavidin. The biotin fragment is hydrophobic enough to permit the probes to be adsorbed on SepPack C18 cartridges from aqueous solutions, and to be eluted by methanol, similarly to glycosides bearing a “Lemieux-type” space. The spacer is the normal spacer of the ligand plus the spacer of the biotin label –CO(CH2)5NH–.
애플리케이션
Glycoconjugates are used to study the functions of carbohydrates, carbohydrate-binding proteins in biological processes, and on the discovery of new carbohydrate-mediated interactions.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)