분석
≥90% (TLC)
양식
powder
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC(=O)c1cc(nc2ccccc12)-c3cc(C(O)=O)c4ccccc4n3
InChI
1S/C20H12N2O4/c23-19(24)13-9-17(21-15-7-3-1-5-11(13)15)18-10-14(20(25)26)12-6-2-4-8-16(12)22-18/h1-10H,(H,23,24)(H,25,26)
InChI key
AFYNADDZULBEJA-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
2,2′-Biquinoline-4,4′-dicarboxylic acid has been used in a study that synthesized and structurally characterized six metal-organic coordination polymers.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객