추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
vapor density
5 (vs air)
vapor pressure
0.2 mmHg ( 200 °C)
분석
≥98.0% (sum of cis and trans, GC)
48.0-52.0% (cis)
48.0-52.0% (trans)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
refractive index
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
bp
229 °C (lit.)
density
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
InChI key
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Geranial : Neral 1:1
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Flash Point (°C)
98 °C - DIN 51758
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.