About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H40O19
CAS Number:
Molecular Weight:
848.76
MDL number:
UNSPSC 코드:
85151701
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
food and beverages
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cccc3[C@@H]([C@H]4c5cccc(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)c5C(=O)c7c(O)cc(cc47)C(O)=O)c8cc(CO)cc(O)c8C(=O)c23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
관련 카테고리
일반 설명
Sennoside D is an active constituent of senna which is generally used as a laxative. It belongs to anthranoid family, and is procured from dried leaflets and pods of senna plant.
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.