주요 문서
191698
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride
technical grade, 90%
동의어(들):
2,1-Benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C7H4O4S
CAS Number:
Molecular Weight:
184.17
Beilstein:
139893
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Grade
technical grade
Quality Level
분석
90%
양식
powder
bp
184-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
116 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
O=C1OS(C2=CC=CC=C21)(=O)=O
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
InChI key
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)