주요 문서
21170
Sigma-Aldrich
Calcium hydride
purum p.a., ≥97.0% (gas-volumetric), powder
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
H2Ca
CAS Number:
Molecular Weight:
42.09
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
grade
purum p.a.
Quality Level
분석
≥97.0% (gas-volumetric)
양식
powder
반응 적합성
reagent type: reductant
mp
816 °C (lit.)
음이온 미량물
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
양이온 미량물
Cd: ≤0.005%
Co: ≤0.005%
Cu: ≤0.02%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.005%
Zn: ≤0.005%
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChI key
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Calcium hydride can be used as a reducing agent for the dechlorination of chlorinated organic compounds. It can also be used as a drying agent to dry pyridine.
기타 정보
Desiccant for aprotic solvents, e.g. benzene, dioxane, DMF and HMPT
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Storage Class Code
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)