분석
97%
양식
powder
기술
titration: suitable
mp
89-91 °C (lit.)
λmax
411 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
N(c1ccccc1)c2ccc(cc2)\N=N\c3ccccc3
InChI
1S/C18H15N3/c1-3-7-15(8-4-1)19-16-11-13-18(14-12-16)21-20-17-9-5-2-6-10-17/h1-14,19H/b21-20+
InChI key
VXLFYNFOITWQPM-QZQOTICOSA-N
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable