주요 문서
26201
Hamilton® syringe, 800 series, removable needle
85RN, volume 5 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
eCl@ss:
32070500
material
stainless steel needle (point style 2)
니들 크기
26s ga (bevel tip)
특징
removable needle RN
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 84851
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
5 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed.
애플리케이션
It has been used in a study for tracing rat retinal ganglion cells population with fluorogold using a single stereotactic injection method in optical tract.
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)