주요 문서
330574
Sigma-Aldrich
Indophenol Blue
Dye content 60 %
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H16N2O
CAS Number:
Molecular Weight:
276.33
색상 지수 번호:
49700
Beilstein:
2379761
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
양식
powder
Quality Level
구성
Dye content, 60%
기술
titration: suitable
mp
168-170 °C (lit.)
λmax
606 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
CN(C)c1ccc(cc1)\N=C2/C=CC(=O)c3ccccc23
InChI
1S/C18H16N2O/c1-20(2)14-9-7-13(8-10-14)19-17-11-12-18(21)16-6-4-3-5-15(16)17/h3-12H,1-2H3/b19-17+
InChI key
VRZJGENLTNRAIG-HTXNQAPBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Indophenol Blue is used to colorimetrically measure N-containing compounds. The free amino acids react to form a blue color complex.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)