주요 문서
34058
Supelco
Norfloxacin-d5
VETRANAL®, analytical standard
동의어(들):
6-Fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-1-pentadeuteroethyl-7-piperazino-3-quinolinecarboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H13D5FN3O3
CAS Number:
Molecular Weight:
324.36
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
environmental
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
질량 이동
M+5
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C=C(C(O)=O)C(=O)c2cc(F)c(cc12)N3CCNCC3
InChI
1S/C16H18FN3O3/c1-2-19-9-11(16(22)23)15(21)10-7-12(17)14(8-13(10)19)20-5-3-18-4-6-20/h7-9,18H,2-6H2,1H3,(H,22,23)/i1D3,2D2
InChI key
OGJPXUAPXNRGGI-ZBJDZAJPSA-N
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
제품 번호
설명
가격
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)