About This Item
실험식(Hill 표기법):
C15H19N5O7S
CAS Number:
Molecular Weight:
413.41
Beilstein:
8162781
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
추천 제품
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
PESTANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
NMR: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
140-145 °C
적합성
passes test for identity (NMR)
응용 분야
agriculture
environmental
형식
neat
SMILES string
COCCOc1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)Nc2nc(OC)nc(OC)n2
InChI
1S/C15H19N5O7S/c1-24-8-9-27-10-6-4-5-7-11(10)28(22,23)20-13(21)16-12-17-14(25-2)19-15(18-12)26-3/h4-7H,8-9H2,1-3H3,(H2,16,17,18,19,20,21)
InChI key
WMLPCIHUFDKWJU-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
>291.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 144 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.