38788
Copper(II) Ionophore V
Selectophore™, function tested
동의어(들):
2-(1,4,8,11-Tetrathiacyclotetradec-6-yloxy)hexanoic acid, 2-(3,6,10,13-Tetrathiacyclotetradec-1-oxy)hexanoic acid, TTCTOHA
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C16H30O3S4
CAS Number:
Molecular Weight:
398.67
MDL number:
UNSPSC 코드:
26111700
PubChem Substance ID:
추천 제품
제품 라인
Selectophore™
Quality Level
품질
function tested
SMILES string
CCCCC(OC1CSCCSCCCSCCSC1)C(O)=O
InChI
1S/C16H30O3S4/c1-2-3-5-15(16(17)18)19-14-12-22-10-8-20-6-4-7-21-9-11-23-13-14/h14-15H,2-13H2,1H3,(H,17,18)
InChI key
ZIRYKADCKCUEGL-UHFFFAOYSA-N
일반 설명
Copper(II) Ionophore V is a calboxylated thiacrown ether.
포장
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
법적 정보
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
관련 제품
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.