주요 문서
41260
Supelco
Bis(4-methylpentyl)phthalate
analytical standard
동의어(들):
Phthalic acid bis(4-methylpentyl) ester
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C20H30O4
CAS Number:
Molecular Weight:
334.45
MDL number:
UNSPSC 코드:
77101502
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분석
≥95.0% (GC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.484-1.488
응용 분야
environmental
형식
neat
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(OCCCC(C)C)C1=CC=CC=C1C(OCCCC(C)C)=O
InChI
1S/C20H30O4/c1-15(2)9-7-13-23-19(21)17-11-5-6-12-18(17)20(22)24-14-8-10-16(3)4/h5-6,11-12,15-16H,7-10,13-14H2,1-4H3
InChI key
ALEROMXYYSQFLX-UHFFFAOYSA-N
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 1B
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)