About This Item
실험식(Hill 표기법):
C11H13FN4O5
CAS Number:
Molecular Weight:
300.24
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
추천 제품
Grade
derivatization grade ((chiral))
Quality Level
분석
≥98.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥98.0%
양식
solid
광학 활성
[α]20/D −14.0±1.5°, c = 2% in acetone
광학 순도
enantiomeric ratio: ≥99.5:0.5 (HPLC)
품질
LiChropur™
기술
HPLC: suitable
mp
173-177 °C
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(C)[C@@H](Nc1cc(F)c(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C11H13FN4O5/c1-5(2)10(11(13)17)14-7-3-6(12)8(15(18)19)4-9(7)16(20)21/h3-5,10,14H,1-2H3,(H2,13,17)/t10-/m1/s1
InChI key
ZTFFRKNPAXXEBL-SNVBAGLBSA-N
일반 설명
Nα-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-valinamide [D-FDVA] is a derivatizing agent.
애플리케이션
D-FDVA may be used as derivatizing agent for nullifying the possibility of minor compounds to be diastereomer of xenortide A, during HPLC-MS screening.
법적 정보
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.