주요 문서
46926
Supelco
Testosterone 17-benzoate
VETRANAL®, analytical standard
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C26H32O3
CAS Number:
Molecular Weight:
392.53
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
제품 라인
VETRANAL®
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
약물 제어
USDEA Schedule IIIN; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
기술
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
응용 분야
clinical testing
형식
neat
SMILES string
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCC4=CC(=O)CC[C@]34C)[C@@H]1CC[C@@H]2OC(=O)c5ccccc5
InChI
1S/C26H32O3/c1-25-14-12-19(27)16-18(25)8-9-20-21-10-11-23(26(21,2)15-13-22(20)25)29-24(28)17-6-4-3-5-7-17/h3-7,16,20-23H,8-15H2,1-2H3/t20-,21-,22-,23-,25-,26-/m0/s1
InChI key
RZJSCADWIWNGKI-IXKNJLPQSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
법적 정보
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
픽토그램
Health hazard
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)