Merck
50387
Supelco
Acetonitrile
≥99.9% (GC), gradient grade, suitable for HPLC
동의어(들):
ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CN
CAS Number:
Molecular Weight:
41.05
Beilstein:
741857
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12190000
PubChem Substance ID:
Grade:
gradient grade
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Product Name
Acetonitrile, suitable for HPLC, gradient grade, ≥99.9% (GC)
Grade
gradient grade
Quality Level
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
분석
≥99.9% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
973 °F
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
16 %
기술
HPLC: suitable
불순물
≤0.0005% free alkali (as NH3)
≤0.005% free acid (as CH3COOH)
≤0.02% water
≤1 ppb quinine fluor., 254 nm
≤1 ppb quinine fluor., 365 nm
증발 잔류물
≤0.001%
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
n20/D 1.344
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
흡수
≤1 mAU at 254 nm
≤5 mAU at 210 nm
λ
1 cm path, H2O reference
UV 흡수
λ: 200 nm Amax: 0.1
λ: 210 nm Amax: 0.035
λ: 220 nm Amax: 0.02
λ: 230 nm Amax: 0.01
λ: 240 nm Amax: 0.005
응용 분야
food and beverages
형식
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
35.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
2.0 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)