주요 문서
523321
Supelco
Poly(2-vinylpyridine)
analytical standard, average Mw 37,500 (Typical), average Mn 35,000 (Typical)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
NACRES:
NA.24
Grade
analytical standard
Quality Level
분자량
average Mn 35,000 (Typical)
average Mw 37,500 (Typical)
기술
gel permeation chromatography (GPC): suitable
형식
neat
SMILES string
n1c(cccc1)C=C
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
InChI key
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)