주요 문서
556505
Sigma-Aldrich
4-Chloro-7-chlorosulfonyl-2,1,3-benzoxadiazole
97%
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C6H2Cl2N2O3S
CAS Number:
Molecular Weight:
253.06
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
Quality Level
분석
97%
양식
powder or crystals
mp
86-90 °C (lit.)
λmax
324 nm
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
SMILES string
Clc1ccc(c2nonc12)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H2Cl2N2O3S/c7-3-1-2-4(14(8,11)12)6-5(3)9-13-10-6/h1-2H
InChI key
BPPRLMZEVZSIIJ-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
Bifunctional fluorescent reagent. Cross-linking reagent
픽토그램
Corrosion
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)