58380-U
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
701SNR, volume 10 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
material
stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22s ga (blunt tip)
특징
needle type SN (special needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80365
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
10 μL
호환성
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.