Merck
58383
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
710SNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122001
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
stainless steel needle (point style 3)
니들 크기
22s ga (blunt tip)
특징
needle type SN (special needle)
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Hamilton 80665
니들 길이
51 mm (2 in.)
용적
100 μL
호환성
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
추천 제품
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
법적 정보
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)