주요 문서
62210
Sigma-Aldrich
Methyl linolenate
technical, 70-80% (GC)
동의어(들):
Linolenic acid methyl ester, Methyl cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2CH=CH)3(CH2)7COOCH3
CAS Number:
Molecular Weight:
292.46
Beilstein:
1728194
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical
Quality Level
분석
70-80% (GC)
양식
liquid
refractive index
n20/D 1.470 (lit.)
n20/D 1.470
bp
182 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.895 g/mL at 25 °C (lit.)
작용기
ester
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H32O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(20)21-2/h4-5,7-8,10-11H,3,6,9,12-18H2,1-2H3/b5-4-,8-7-,11-10-
InChI key
DVWSXZIHSUZZKJ-YSTUJMKBSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113.0 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)