Merck
62248
Supelco
2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propanoic acid
pharmaceutical impurity standard
동의어(들):
1-Hydroxyibuprofen, Ibuprofen impurity L (PhEur), 2-[4-(1-Hydroxy-2-methylpropyl)phenyl]propionic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H18O3
CAS Number:
Molecular Weight:
222.28
Beilstein:
22307543
MDL number:
UNSPSC 코드:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
유통기한
limited shelf life, expiry date on the label
불순물
≤0.5% water
응용 분야
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
형식
neat
SMILES string
CC(C)C(O)c1ccc(cc1)C(C)C(O)=O
InChI
1S/C13H18O3/c1-8(2)12(14)11-6-4-10(5-7-11)9(3)13(15)16/h4-9,12,14H,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
RMOQYHYFRKTDRI-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)