63176
6-Maleimidohexanoic acid
≥98.0% (HPLC)
동의어(들):
6-Maleimidocaproic acid, N-Maleoyl-6-aminocaproic acid, N-(5-Carboxypentyl)maleimide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C10H13NO4
CAS Number:
Molecular Weight:
211.21
Beilstein:
1532405
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
추천 제품
Quality Level
분석
≥98.0% (HPLC)
mp
86-91 °C
저장 온도
room temp
SMILES string
OC(=O)CCCCCN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C10H13NO4/c12-8-5-6-9(13)11(8)7-3-1-2-4-10(14)15/h5-6H,1-4,7H2,(H,14,15)
InChI key
WOJKKJKETHYEAC-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
6-Maleimidohexanoic acid may be used as a spacer in the construction of drug and other types of bioconjugates. 6-Maleimidohexanoic acid is used with N-hydroxysuccinimide ester as a bifunctional cross-linking reagent.
Probe for thiol groups (SH-groups) in membrane proteins.
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3