주요 문서
71932
Sigma-Aldrich
Sodium metabisulfite
tested according to Ph. Eur.
동의어(들):
Natrii metabisulfis, Sodium disulfite, Sodium pyrosulfite
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
Na2S2O5
CAS Number:
Molecular Weight:
190.11
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
Agency
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Quality Level
분석
>97.5%
양식
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
InChI key
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
CorrosionExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
보충제 위험성
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)