주요 문서
75482
Sigma-Aldrich
Gram′s decolorizer solution
for Gram staining
동의어(들):
Acetone ethanol mixture
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12171500
NACRES:
MA.02
Quality Level
양식
liquid
기술
microbe id | staining: suitable
refractive index
n20/D 1.361
density
0.80 g/mL at 20 °C
항생제 활성 스펙트럼
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
응용 분야
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
저장 온도
room temp
일반 설명
Gram staining is one of the most significant staining techniques in microbiology. Gram′s decolorizer solution is a mixture of ethanol and acetone.
애플리케이션
Gram′s decolorizer solution is used in Gram staining procedure, after the iodine step to remove the crystal violet dye. The decolorizer dissolves the lipid layer from the gram-negative cells.
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
보충제 위험성
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
68.0 °F
Flash Point (°C)
20 °C
개인 보호 장비
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)