주요 문서
76892
Sigma-Aldrich
1,5-Pentanediol
purum, ≥97.0% (GC)
동의어(들):
Pentamethylene glycol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
HO(CH2)5OH
CAS Number:
Molecular Weight:
104.15
Beilstein:
1560130
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
vapor pressure
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Quality Level
grade
purum
분석
≥97.0% (GC)
양식
liquid
autoignition temp.
635 °F
expl. lim.
13.2 %
refractive index
n20/D 1.450 (lit.)
n20/D 1.450
bp
242 °C (lit.)
density
0.994 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCCCCO
InChI
1S/C5H12O2/c6-4-2-1-3-5-7/h6-7H,1-5H2
InChI key
ALQSHHUCVQOPAS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
애플리케이션
1,5-Pentanediol can be used in a modified polyol process for the preparation of colloidal gold nanoparticles. It is also the starting material for preparing 1,5‐pentanediol dibenzoate.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
287.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
142 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)